Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Smältpunkt | 42°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 4.0 to 7.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 236.15g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |
| Visa mer |