Läs mer
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.95%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Description
Recommended Storage
+5°C to +30°C.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| Smältpunkt | 45°C |
| CAS | 13477-34-4 |
| Färg | Colorless |
| pH | 5.0 to 7.0 (50g/L, H2O, 25°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 1.82 g/3 (20 °C) |
| Molekylformel | CaH8N2O10 |
| Show More |