Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat,≥ 99 %, (ACS-reagens), MP Biomedicals
Produktkod. 11402401 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402401 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11402401 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219380180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 100g
    Save 37.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ACS grade reagent for industrial applications and culture media, commonly used to study bacterial growth and cell fixation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel CaH8N2O10
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn kalciumbis(salpetersyra)tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formel vikt 236.2
Kvalitet ACS-reagens