Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10433171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10433171 25 g Plastflaska -
10731452 500 g Plastflaska 500g
10494315 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10433171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423530250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
MDL-nummer MFCD00149604
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132,0 °C
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate tetrahydrate
Smältpunkt 45,0 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 7,0 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.86, 1.8600g/mL
Analysprocentintervall 99,0 till 103 % (Komplexometri)
Linjär formel Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1684
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1470 g/L (0 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och aceton
Formel vikt 236.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.