Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, ACS, 99,0–103,0 %
Produktkod. 11361749
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361749 500 g 500g
11371749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012364.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Tillverkning av andra nitrater, gödningsmedel, tändstickor | CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236,15 g/mol
Kalciumnitrattetrahydrat används som kvävehaltigt gödselmedel och frätande inhibitor i dieselbränslen. Det används i växtceller för odlingsexperiment. Det används även i kylbad och avloppsvattenhantering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
MDL-nummer MFCD00149604
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate
Smältpunkt 42 °C
Namnnotering tetrahydrat
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0-103.0%
UN-nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, alkohol, aceton och ammoniak.
Formel vikt 236,15 (164,09 Vattenfattig)
Procent renhet 99,0 till 103,0 %
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.82
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.