Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 132 °C |
| Smältpunkt | 45 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 7 |
| Fysisk form | Kristallin fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 236,15 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .