Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072906 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10724751
Brand: Fisher Chemical C/1882/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
MDL-nummer 149604
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132°C
Smältpunkt 45°C
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 236.15g/mol
Förpackning Pulverburk av plast