Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10030050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10030050 3 kg 3kg
10000080 500 g 500g
10680321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10030050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1880/63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3068.89 SEK
    2626.19 SEK / 3kg
    Save 442.70 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kalciumnitrattetrahydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
MDL-nummer 149604
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn kalcium;dinitrat;tetrahydrat
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132 °C
Smältpunkt 45 °C
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 3 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 236,15 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.