Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 236,15 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 103 % |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate-4-hydrate