Läs mer
Calcium nitrate tetrahydrate, MilliporeSigma™
Produktkod. 15834200
Change view
Kvantitet:
500 g
50 kg
Förpackning:
Fibre carton
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15834200 50 kg Fibre carton 50kg
15824200 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15834200 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1021219050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13477-34-4
Molekylformel CaH8N2O10
Molekylvikt (g/mol) 236.15
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-namn calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate tetrahydrate
Kvantitet 50 kg
Odör Odorless
Förpackning Fibre carton
Densitet 1.82g/cm3 at 20°C
UN-nummer UN1454
Löslighetsinformation Soluble in water: 2710g/L at 40°C
Formel vikt 236.15