Läs mer
Calcium nitrate tetrahydrate, Puriss., ≥98%, Honeywell
Produktkod. 15671090 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 kg
Förpackning:
Paper / Poly Bag
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. 15671090
Brand: Honeywell Research Chemicals 1204025KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium nitrate tetrahydrate
Namnnotering Puriss., ≥98%
CAS 13477-34-4
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CaH8N2O10
Linjär formel Ca(NO3)2 · 4H2O
MDL-nummer MFCD00149604
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI-nyckel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formel vikt 236.15g/mol
Procent renhet >98%
Kvalitet puriss.
Förpackning Paper / Poly Bag