Läs mer
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Supelco™
Produktkod. 15814200
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814200 5 kg 5kg
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15814200 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1021205000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Nitrate Tetrahydrate
Smältpunkt 45°C
CAS 13477-34-4
Kvantitet 5 kg
Molekylformel Ca(NO3)2 · 4 H2O
MDL-nummer MFCD00149604
Synonym Calcium nitrate tetrahydrate, Calcium nitrate tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 236.15
Kvalitet Research
Densitet 1.82 g/cm3 at 20°C