Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Supelco™
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 45°C |
| CAS | 13477-34-4 |
| Quantity | 5 kg |
| Molecular Formula | Ca(NO3)2 · 4 H2O |
| MDL Number | MFCD00149604 |
| Synonym | Calcium nitrate tetrahydrate, Calcium nitrate tetrahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.15 |
| Grade | Research |
| Density | 1.82 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?