Läs mer
Kalciumnitrattetrahydrat, TRC
Produktkod. 30340923
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30340923 10 g
1 options
Produktkod. 30340923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC14568510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Molekylformel Ca(NO3)2 4H2O
Kvantitet 10 g
Synonym Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
LEDER O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn kalcium; dinitrat; tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 236.15
Formel vikt 235.9805