Läs mer
Kalciumnitrattetrhydrat, Reagenskvalitet, För ACS-analys,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium nitrate tetrhydrate |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| CAS | 13477-34-4 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Densitet | 1.86g/mL |
| Molekylformel | CaH8N2O10 |
| Synonym | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
| Visa mer |