Läs mer
Kalciumolja standard i basolja, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16361196 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
16361196 50 g
1 options
Produktkod. 16361196 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGCA82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 SEK
    795.25 SEK / 50g
    Save 114.75 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-70-2, 8042-47-5
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.5, 99.5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylformel Ca
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Ca]
IUPAC-namn kalcium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:29320
Kvalitet Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 20 1000μg/g ORG-CA8-2Z
Base Oil 75 5000μg/g ORG-CA8-4Z
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning