Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ca | 5000 μg/g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Oil Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7440-70-2, 8042-47-5 |
| Analyscertifikat | Med Certificate of Analysis. |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| Molekylformel | Ca |
| MDL-nummer | MFCD00010897 MFCD00085314 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| InChI-nyckel | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning