Läs mer
Calcium oxalate monohydrate, 99%
Produktkod. 11318357
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318357 500 g 500g
11308357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032430.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Kalciumoxalatmonohydrat används som en prekursor vid framställning av oxalsyra, organiska oxalater, keramiska glasyrer och för processer för separation av sällsynta jordartsmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-28-5
Molekylformel C2H2CaO5
Molekylvikt (g/mol) 146.11
MDL-nummer MFCD00150039
InChI-nyckel LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC-namn kalcium;oxalat;hydrat
LEDER O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium oxalate
Smältpunkt 200°C
Namnnotering monohydrate
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 146.11 (128.10anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.12
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxalate monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.