Läs mer
Kalciumoxalatmonohydrat, Puratronic™ , 99,9985 % (metallbas), (exklusive max 25 ppm alkaliska jordartsmetaller), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407338
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11322108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013007.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Kalciumoxalatmonohydrat används som en prekursor vid framställning av oxalsyra, organiska oxalater, keramiska glasyrer och för processer för separation av sällsynta jordartsmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-28-5
Molekylformel C2H2CaO5
Molekylvikt (g/mol) 146.11
MDL-nummer MFCD00150039
InChI-nyckel LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC-namn kalcium;oxalat;hydrat
LEDER O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium oxalate monohydrate
Smältpunkt 200°C
Namnnotering H2O at 200°
Färg Vitt
Fysisk form Granules, Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9985% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 146.11 (128.10 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.12 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.