Läs mer
Kalciumoxid, 97+%, för analys, pulver
Produktkod. 10381351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381351 1 kg Plastflaska 1kg
11924161 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422830010
 Begränsad artikel
I lager
Kalciumoxid, 97+%, CaO, CAS-nummer-1305-78-8, gebrannter kalk, kalxyl, kalk, bränd kalk, kalciumoxid, luftsluss, kalciummonoxid, calx, osläckt kalk, 1 kg, max 2,0%, 97% min. (CaO) på torrt ämne (Complexometri), 2850 grader. C, CHEBI:31344, Vit eller gul, 215-138-9, 56.08, Analys | CAS: 1305-78-8 | CaO | 56,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850 °C
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
Smältpunkt 2570 °C
Färg Vit eller gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 97% min. (CaO) på torrt ämne (Complexometri)
Linjär formel CaO
Merck Index 15,1688
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: löslig i syror (reagerar), löslig i glycerol, olöslig i alkohol
IUPAC-namn kalciumoxidandiid
Formel vikt 56.08
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid tändning Max 5%.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.