Läs mer
Kalciumoxid, 99,95% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410041
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410041 50 g 50g
11420041 250 g 250g
11400041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410041 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044776.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Kalciumoxid har en bred användbarhet inom industrin. Det används för att tillverka porslin, cement, murbruk och glas. Det används också vid rökgasavsvavling i kraftverk, rening av socker, torkning av lösningsmedel/reagenser, framställning av blekpulver, kalciumkarbid och kalciumcyanamid. Den finner också användning i vattenavhärdare, kemisk återvinning vid Kraft massabruk, biodieselproduktion och inom petroleumindustrin för detektering av spår av vatten. Inom jordbruket används det för att återställa pH i sura jordar (kalkning). Det är användbart som en basisk katalysator och en syrafångare i flera organiska omvandlingar, till exempel vid Arndt-Eistert-syntes av alfa-diazoketoner, syntes av heterocykler och oximer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
Smältpunkt 2572°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.95% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
IUPAC-namn oxokalcium
Formel vikt 56.08
Brytningsindex 1.83
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 3.25-3.37 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.