Läs mer
Calcium Oxide, Extra Pure, SLR, Lump, Fisher Chemical
Produktkod. 10457630 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10457630 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10457630 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2100/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Smältpunkt 2570°C
CAS 1305-78-8
Färg Beige
pH 12.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CaO
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[Ca++]
IUPAC-namn calcium oxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 56.08
Formel vikt 56.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kalciumoxid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.