Learn More
Kalciumoxid, Honeywell Fluka™
Product Code. 15621100 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
2.5kg
20kg
5kg
Paket med 6
Product Code. 15621100
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 120476X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller FCC:s analytiska specifikation, 96-100,5% (från antändt ämne), pulver (fint)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
LEDER [O--].[Ca++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium Oxide
Namnnotering Meets analytical specification of FCC
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel CaO
UN-nummer UN1910
IUPAC-namn kalciumoxidandiid
Formel vikt 56.08
Procent renhet 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Kvalitet puriss.
Densitet 3.3g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium oxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium oxide