Läs mer
Kalciumoxid, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15691090 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
20kg
5kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691090 2.5 kg 2.5kg
15681090 1 kg 1kg
15611100 5 kg 5kg
15621100 6 x 1 kg Paket med 6
15601100 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15691090 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 120472.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 SEK
    724.13 SEK / 2.5kg
    Save 65.87 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller FCC:s analytiska specifikation, 96-100,5% (från antändt ämne), pulver (fint)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Oxide
Namnnotering Uppfyller FCC:s analytiska specifikation
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 3,3 g/ml vid 25 °C
Linjär formel CaO
UN-nummer 1910
IUPAC-namn oxokalcium
Formel vikt 56,08 g/mol
Procent renhet 96 till 100,5 % (ex-antänd substans)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide