missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Calcium Oxide from Marble, Supelco™

Produktkod. 15894190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894190 1 kg 1kg
15807080 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15894190 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1021091000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Small lumps ∼3 to 20 mm

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1305-78-8

Specifikationer

Kokpunkt 2850°C/100 mbar
Kemiskt namn eller material Calcium Oxide from Marble
Smältpunkt 2580°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00010911
Synonym Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime, Calcium oxide from marble
Molekylvikt (g/mol) 56.08
Kvalitet Research
Densitet 3.37 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.