Läs mer
Kalciumoxid, Pulver, BAKARE ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15107014 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15107014 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15197004 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15107014 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 141005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4441.05 SEK
    4037.47 SEK / 2.5kg
    Save 403.58 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-namn oxokalcium
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 56.08
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 3.37kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide