Läs mer
Calcium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis, excluding other alkaline earth and alkali metals 130ppm max)
Produktkod. p-3256944
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
Produktkod. 11350929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010684.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Kalciumoxid har en bred användbarhet inom industrin. Det används för att göra porslin, cement, murbruk och glas. Det används också vid rökgasavsvavling i kraftverk, rening av socker, torkning av lösningsmedlen/reagensen, framställning av blekpulver, kalciumkarbid och kalciumcyanamid. Den finner också användning i vattenavhärdare, kemisk återvinning vid Kraft massabruk, produktion av biodiesel och inom petroleumindustrin för detektering av spår av vatten. Inom jordbruket används det för att återställa pH i sura jordar (kalkning). Det är användbart som en grundläggande katalysator& syrafångare i flera organiska transformationer, till exempel i Arndt-Eistert Syntes av alfa-diazoketoner, syntes av heterocykler och oximer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
Smältpunkt 2572°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. Soluble in glycerol.
IUPAC-namn oxokalcium
Formel vikt 56.08
Odör Odorless
Brytningsindex 1.83
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 3.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.