Läs mer
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15632700 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632700 500 g Poly Bottle 500g
15622700 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15632700 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 248568500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-namn calcium oxidandiide
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Kemiskt namn eller material Calcium Oxide
Smältpunkt 2572°C
Färg White
Kvantitet 500 g
Linjär formel CaO
UN-nummer UN1910
Formel vikt 56.08g/mol
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Densitet 3.3g/mL at 25°C