Läs mer
Kalciumoxid, reagenskvalitet
Produktkod. 11307618
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307618 2 kg 2kg
11317618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033299.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56,08 g/mol
Polyetylenoxid används som smörjmedel för gummiformar, textilier, metallbearbetning och keramikproduktion. Vidare används det i livsmedelsförpackningar, vattenbaserade färger, polermedel, pappersbeläggningar, dispergeringsmedel och kemiska mellanprodukter. Dessutom används den för att ge viskositet till och modifiera flödet av vattenlösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-namn oxokalcium
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850 °C
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
Smältpunkt 2572 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Löslighetsinformation Löslig i vatten genom värmegenerering och bildande av Ca(OH)2, i syror och glycerol. Olöslig i alkohol. Löslig i vatten. Olöslig i metanol, dietyleter och n-oktanol.
Formel vikt 56.08
Kvalitet Reagens
Brytningsindex 1.83
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 3.25-3.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxide, Reagent Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.