Läs mer
Kalciumoxid, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3256945
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11317618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033299.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Polyetylenoxid används som smörjmedel för gummiformar, textilier, metallbearbetning och keramikproduktion. Vidare används det i livsmedelsförpackningar, vattenbaserade färger, polermedel, pappersbeläggningar, dispergeringsmedel och kemiska mellanprodukter. Dessutom används den för att ge viskositet till och modifiera flödet av vattenlösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Molekylvikt (g/mol) 56.08
MDL-nummer MFCD00010911
InChI-nyckel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-namn oxokalcium
LEDER [O--].[Ca++]
Specifikationer
Kokpunkt 2850°C
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
Smältpunkt 2572°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Formel vikt 56.08
Kvalitet Reagens
Brytningsindex 1.83
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 3.25-3.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium oxide, Reagent Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.