Läs mer
Kalciumoxid, TRC
Produktkod. 30344409
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344409 5 g
1 options
Produktkod. 30344409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1456505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium oxide
CAS 1305-78-8
Molekylformel CaO
Kvantitet 5 g
Synonym Airlock, Bell CML 41, Bell CML(E), Bell CML(P), Borumikku, Burnt lime, CA 602, CAC 20209A, CML 21, CML 31, CML 35, CML 35S, CSQ, Calcia, Calcia (CaO), Calciogreen, Calcium monoxide, Caloxal CPA, Caloxol CP 2, Caloxol W 3, Caltrac
InChI formel InChI=1S/Ca.O
LEDER O=[Ca]
IUPAC-namn oxokalcium
Molekylvikt (g/mol) 56.077
Formel vikt 55.9575