Läs mer
Kalciumpantotenat, Mikromol™
Produktkod. 17998954
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17998954 250 mg
1 options
Produktkod. 17998954 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1499.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kalciumpantotenat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Pantothenate
CAS 137-08-6
Analyt- eller komponentnamn Calcium Pantothenate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C9 H16 N O5 . Ca
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate], Calcium, bis(pantothenato)- (7CI), Pantothenic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), (+)-Pantothenic acid calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate, Calcium D-pantothenate, Calcium pantothenate, Calpan, Calpanate, Dextro calcium pantothenate, NSC 36292, Pancal, Panthoject, Pantholin, Panthothenic acid hemicalcium salt, Pantothenate calcium, Pantothenic acid calcium salt, Pantothenic acid hemicalcium salt, Vitamin B5 calcium salt, beta-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, calcium salt (2:1), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (R)-, Calcium D-(+)-N-(alpha,gamma-dihydroxy-beta,beta-dimethylbutyryl)-beta-alaninate, N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyryl)-beta-alanine calcium, SKF-D-58861X
InChI formel InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
LEDER [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
IUPAC-namn kalcium; 3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimetylbutanoyl]amino]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 476.53
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 476,1683 g/mol