Läs mer
Kalciumpantotenat, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15507914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15507914 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 25g
15517914 1 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15507914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 144303
Kemiska identifierare
CAS 137-08-6
Molekylformel C18H32CaN2O10
Molekylvikt (g/mol) 476.54
MDL-nummer MFCD00002766
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC-namn kalciumbis(3-(2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanamido)propanoat)
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Pantothenate
Kvantitet 25 g
Formel vikt 476.54
Kvalitet USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun