Läs mer
Kalciumpantotenat, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15517914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15517914 1 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 1kg
1 options
Produktkod. 15517914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 144308
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-05-2027
Kemiska identifierare
CAS 137-08-6
Molekylformel C18H32CaN2O10
Molekylvikt (g/mol) 476.54
MDL-nummer MFCD00002766
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC-namn kalciumbis(3-(2,4-dihydroxi-3,3-dimetylbutanamido)propanoat)
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Pantothenate
Kvantitet 1 kg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Formel vikt 476.54
Procent renhet 98.8%
Kvalitet USP