Läs mer
Calcium peroxide, typically 65%
Produktkod. 11358007
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358007 500 g 500g
11348007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 021157.36
Request Bulk or Custom Format
Gummistabilisator
Kalciumperoxid används som gummistabilisator, som används inom olika industri- och jordbruksområden. Inom jordbruket används det som ett syregödselmedel och används också vid försåddsbehandlingar av risfrö. Det används som mjölblekmedel och förbättringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1305-79-9
Molekylformel CaO2
Molekylvikt (g/mol) 72.076
MDL-nummer MFCD00015988
InChI-nyckel LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965
PubChem CID 14779
ChEBI CHEBI:48233
IUPAC-namn kalcium;peroxid
LEDER [O-][O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium peroxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1457
Merck Index 14,1689
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in acids
Formel vikt 72.08
Procent renhet 65% (typically)
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.