Läs mer
Melford Kalciumfosfat
Produktkod. 30018135
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30018135 500 g
1 options
Produktkod. 30018135 Leverantör Melford Leverantörsnummer C20050500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7789-77-7
  • Molekylformel: CaHPO 4 2H 2 O
  • Molekylvikt: 172,1 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Phosphate
CAS 7789-77-7
Kvantitet 500 g
Molekylformel CaHPO4-2H2O