Läs mer
Calcium phosphate, dibasic, 97%, pure, anhydrous
Produktkod. p-4509977 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
Produktkod. 10318400
Brand: Thermo Scientific Acros 215710250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-93-9
Molekylformel CaHO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.06
MDL-nummer MFCD00010909
InChI-nyckel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-namn kalcium;vätefosfat
LEDER [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate, dibasic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 96% min. (Complexometry)
Linjär formel CaHPO4
Merck Index 15,1694
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 136.06
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.