Läs mer
Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure
Produktkod. p-3586411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 10549423
Brand: Thermo Scientific Acros 389830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-77-7
Molekylformel CaHO42H2O
Molekylvikt (g/mol) 172.09
MDL-nummer MFCD00149621
InChI-nyckel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC-namn kalcium;vätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Linjär formel CaHPO4·2H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Formel vikt 172.09
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Identifiering Calcium: positive, Phosphate: positive
Förlust vid tändning 24.5% to 26.5% (800°C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.