Läs mer
Kalciumfosfat dibasic, puriss. pa,> 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Phosphate Dibasic |
| Smältpunkt | ≥450°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Anhydrous |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | CaHPO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 136.06g/mol |
| Procent renhet | >98.5% (KT) |
| Kvalitet | puriss. p.a. |
| Visa mer |