Läs mer
Kalciumfosfat dibasiskt, Puriss. pa, vattenfri,> 98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 16615763
Change view
25 kg
Produktkod.
16615763 25 kg
1 options
Produktkod. 16615763 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2117725KG
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Färg Vitt
CAS Max % 1
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CaHO4P
Linjär formel CaHPO4
Synonym Calcium hydrogen phosphate
InChI-nyckel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn kalciumvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 136.06
Kvalitet ACS