Läs mer
Kalciumfosfat, pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15597904 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15597904 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15597904 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 143005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Phosphate
CAS 7757-93-9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel CaHO4P
MDL-nummer MFCD00010909
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
InChI-nyckel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn kalcium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 136.06
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Formel vikt 136.06
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.30kg