Läs mer
Kalciumfosfat (pyro), 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080527
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 11413840
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089836.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7790-76-3 | Ca2O7P2 | 254.10 g/mol
Kalciumfosfat används vid framställning av fosforsyra och gödningsmedel. Det används i bakning som syran i ett jäsmedel. Det används också i ostprodukter. Denna förening har också använts vid gentransfektion av celler. Det används också i utvecklingen av kontrastmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-76-3
Molekylformel Ca2O7P2
Molekylvikt (g/mol) 254.10
MDL-nummer MFCD00015983
InChI-nyckel JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2
PubChem CID 24632
ChEBI CHEBI:32598
IUPAC-namn dikalcium;fosfonatofosfat
LEDER [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate (pyro)
Smältpunkt 1230°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 254.1
Procent renhet ≥96%
Odör Odorless
Densitet 3.09 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.