Läs mer
Kalciumfosfat tribasiskt, 34-40% Ca, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3256946
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 11364257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036731.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12167-74-7 | Ca3O8P2 | 310.17 g/mol
Används i pulveriserade kryddor som antiklumpningsmedel och babypulver. Det är utgångsmaterialet för produktion av fosforsyra och gödningsmedel. Anställd i vävnadsersättning för att reparera bendefekter och fungerar som läkemedelsbärare för läkemedelstillförsel till benet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12167-74-7
Molekylformel Ca3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 310.17
MDL-nummer MFCD00010904
InChI-nyckel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC-namn trikalciumdifosfat
LEDER [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium phosphate tribasic
Namnnotering tribasic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 34-40% Ca
Löslighetsinformation Partially soluble in water.
Formel vikt 1004.67
Utseende White powder
Densitet 3.14g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.