Läs mer
Kalciumfosfat tribasiskt, MP Biomedicals
Produktkod. 11402411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402411 25 g 25g
11412411 100 g 100g
11422411 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219380525
Kemiska identifierare
CAS 12167-74-7
Molekylformel Ca3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 310.17
MDL-nummer MFCD00010904
InChI-nyckel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC-namn trikalciumdifosfat
LEDER [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Phosphate Tribasic
Kvantitet 25 g
Formel vikt 502.3