Läs mer
Kalciumfosfat tribasiskt, pulver NF, FCC, Macron Fine Chemicals™
Beskrivning
- Möter FCC Krav
- GMP Tillverkad produkt
- Möter NF Krav
- Mat GMP Tillverkad produkt
- VARNING: För tillverkning, bearbetning eller ompaketering
- Bulk Pharmaceutical Chemical
- Bulk Food Chemical
- Inga klass 1,2,3 eller andra lösningsmedel används eller produceras vid tillverkning eller rening av produkten.
- Metalliska rester: Inga metallkatalysatorer eller metallreagenser, enligt definitionen i EMA:s riktlinjer EMEA/CHMP/SWP/4446/2000, används vid tillverkning av
detta material.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1306-06-5 |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 34,0 till 40,0 % |
| Molekylformel | Ca5HO13P3 |
| MDL-nummer | MFCD00010904 |
| InChI-nyckel | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
| LEDER | [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| IUPAC-namn | pentakalciumhydroxidtrifosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.31 |
| Identifiering | Klarat test |
| Visa mer |