Läs mer
Kalcium, plasmastandardlösning, Specpure™ Ca 1000 μg/ml
Produktkod. 11440360
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440360 500 mL 500ml
11361419 50 mL 50ml
11371419 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440360 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013852.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Kalcium, plasmastandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-34-1 , 7732-18-5
Molekylformel CCaO3
Molekylvikt (g/mol) 100.09
MDL-nummer MFCD00010906
InChI-nyckel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
LEDER [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten
Typ Analytical Standard
IUPAC-namn kalciumkarbonat
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Specpure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Calcium carbonate: 0.25%; Water: 94.75%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium, plasma standard solution, Specpure, Ca 1000µg/ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.