Läs mer
Calcium polystyrene sulfonate, MedChemExpress
Beskrivning
Calcium polystyrene sulfonate is an ion-exchange resin used for reducing blood levels of potassium. Calcium polystyrene sulfonate is used to treat hyperkalemia in patients with chronic kidney disease (CKD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium polystyrene sulfonate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 37286-92-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | (C8H8O3S)x.xCa |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Poly(styrenesulfonic acid) calcium salt |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣1M HCl : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 1 with HCl) (insoluble) |
| Visa mer |