Läs mer
Kalciumpropionathydrat, 97 %
Produktkod. 11427217
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427217 2500 g 2500g
11417217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14994.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4075-81-4
Molekylformel C6H10CaO4
Molekylvikt (g/mol) 186.22
MDL-nummer MFCD00167354
InChI-nyckel BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
IUPAC-namn kalcium;propanoat
LEDER [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium propionate hydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 2500 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1698
Formel vikt 186,22 (Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.