Läs mer
Kalciumpropionat, TRC
Produktkod. 30331785
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30331785 1 g
1 options
Produktkod. 30331785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1426651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propionic acid calcium salt
CAS 4075-81-4
Molekylformel 2 C3 H5 O2 . Ca
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium
InChI formel InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
LEDER [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
IUPAC-namn kalcium; propanoat
Molekylvikt (g/mol) 186.22
Formel vikt 186.0205