Läs mer
Kalciumpyruvat, 96 %
Produktkod. 11420688
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420688 100 g 100g
11410688 25 g 25g
11430688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25204.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 52009-14-0 | C6H6CaO6 | 214,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52009-14-0
Molekylformel C6H6CaO6
Molekylvikt (g/mol) 214.186
MDL-nummer MFCD00037199
InChI-nyckel UZWMCCLZMHPPKW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium pyruvate, calcium 2-oxopropanoate, unii-9v2cqz19n4, 2-oxo-propanoic acid calcium salt, calcium pyruvate, anhydrous, propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt, pyruvic acid calcium salt, calcium pyruvic, acmc-20ali9, calcium dipyruvate
PubChem CID 9859191
IUPAC-namn kalcium;2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium pyruvate
Namnnotering anhydra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 214.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.